Learn More
BRAND™ Transferpette™ Single Channel Electronic Pipets
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10641603 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 a 5000 μL
De 0,5 to 10 μl
De 10 a 200 μl
De 2 to 20 μl
De 50 a 1000 μL
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Ninguno
Rojo
Incluye:
Adaptador de CA para Europa
Clavija EU
Sin adaptador de CA
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Color Incluye unitSize
10641603 De 0,5 to 10 μl Gris Sin adaptador de CA cada uno
10510882 De 10 a 200 μl Amarillo Sin adaptador de CA cada uno
10120352 De 2 to 20 μl Gris Sin adaptador de CA cada uno
10102472 250 a 5000 μL Rojo Sin adaptador de CA 1 PCS
10511072 De 50 a 1000 μL Azul Sin adaptador de CA cada uno
10475802 De 0,5 to 10 μl Ninguno Adaptador de CA para Europa cada uno
10150302 De 2 to 20 μl Ninguno Adaptador de CA para Europa 1 PCS
10704733 De 10 a 200 μl - Clavija EU 1 PCS
10160302 De 50 a 1000 μL - Clavija EU 1 PCS
10485802 250 a 5000 μL - Clavija EU 1 PCS
10 options
Código de producto. 10641603
Marca: BRAND™ 705339
Combines comfortable design, balanced weight distribution, intuitive software and user-friendly documentation for your pipetting needs.
  • Diseño de carcasa funcional y ergonómico
  • Nuevo apoyadedo ajustable
  • Estructura de menús intuitiva y manual de usuario completamente ilustrado
  • Reducción significativa de las fuerzas de fijación y expulsión de la punta con la punta universal
  • Pistón resistente a la corrosión y expulsor
  • Cinco prácticos programas: Pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación
  • Listos para su uso: 4000 ciclos de pipeteo con cada carga de la batería, función de actualización de la batería incluso durante la recarga
  • Cada pipeta tiene un marcado DE-M y se suministra con certificado de rendimiento
  • Se suministra con batería y aceite de silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ≤±1,0%, 0,1μL
Batería, tipo NiMH recargable
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 8655-2
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris
Desechables Reusable
Material Polypropylene
Número de canales 1
Línea de productos Transferpette
Programable Yes
Esterilidad Non-sterile
Tipo Pipeta de un solo canal para microlitros
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Pantalla LCD
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Sin adaptador de CA
Incrementos 0,01μL
Cantidad 1
Temperatura de funcionamiento (imperial) 59°F a 104°F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 15 °C a 40 °C
Garantía 1 año