Learn More
BRAND™ Dispensadores para bocas de frasco Seripettor™
Código de producto. 10309744 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 ml
De 1 a 10 ml
De 2,5 a 25 ml
Incrementos:
0,04 mL
0,2 ml
0,5 ml
Grado de viscosidad:
1000 mm 2/s
150 mm 2/s
75 mm2/s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Grado de viscosidad unitSize
10309744 De 0,2 a 2 ml 0,04 mL 1000 mm 2/s cada uno
10320861 De 1 a 10 ml 0,2 ml 150 mm 2/s cada uno
10598882 De 2,5 a 25 ml 0,5 ml 75 mm2/s cada uno
3 options
Código de producto. 10309744
Marca: BRAND™ 4720120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Dos cartuchos de dispensación, tubo de descarga, tubo de carga, dos adaptadores de rosca de polipropileno (45/33 y 45/38) y manual de funcionamiento
Aptos para su uso con bases, tampones, soluciones acuosas de sustancias orgánicas e inorgánicas, ácidos no oxidantes diluidos y numerosos disolventes polares. El diseño compacto y de perfil bajo ofrece estabilidad para facilitar el funcionamiento con una mano y se ajusta a la mayoría de frascos de reactivo comunes con los adaptadores incluidos.
Aptos para su uso con bases, como amoníaco e hidróxido sódico; tampones; soluciones acuosas de sustancias orgánicas e inorgánicas; ácidos no oxidantes diluidos y numerosos disolventes polares.
  • La trayectoria de líquido consta de materiales como polietileno, polipropileno y EPDM (etileno-propileno-dieno-caucho)
  • Exactitud a escala completa de ≤±1,2 % y reproducibilidad de ≤0,2 %
  • Se adaptan a los frascos de reactivos más utilizados con los adaptadores incluidos
  • El diseño compacto y de perfil bajo ofrece estabilidad para facilitar el funcionamiento con una mano
  • Con un ajuste de volumen claro y sencillo para ofrecer exactitud y un tubo de descarga con soporte y resistente para permitir un funcionamiento seguro
  • Sin piezas de vidrio frágiles que se pueden romper
  • El cartucho de cilindro/pistón sustituible tiene una junta de limpieza para que se pueda renovar
Este dispensador no está diseñado para su uso con líquidos de centelleo; disolventes no polares, como el xileno y la mayoría de sustitutos del xileno; o ácidos fuertes, oxidantes o concentrados. Para estos líquidos, elija el dispensador Dispensette™ correspondiente.
Información de órdenes
La unidad se desmonta en segundos para una fácil limpieza y mantenimiento.El pistón y el cilindro reemplazables están permanentemente conectados como un módulo de cartucho para mayor seguridad.Si el pistón, el cilindro o el cierre resultan dañados, solo tiene que sustituir el cartucho en segundos y sin herramientas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ≤±1,2 %
Ángulo 90°
Tipo de producto Dispensador para parte superior de frascos Seripettor
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blue/Red/Clear
Densidad Hasta 2,2 g/cm3
Canales 1
Material FEP, EPDM
Volumen (métrico) De 0,2 a 2 ml
Pantalla Analog
Para utilizar con (aplicación) Semi-automatic dispensing of alkaline, buffers, vitamin solutions, and nutrien media
Incluye Tubo de descarga, tubo de llenado telescópico, cartucho de dispensación de repuesto, adaptadores de polipropileno de rosca de 45/33 mm y 45/38 mm, manual de funcionamiento
Incrementos 0,04 mL
Presión máxima 500 mbar
Precisión ≤0,2%
máx. (imperial) De 59° a 104 °F
Temperatura (métrico) De 15 °C a 40 °C
Presión de vapor Up to 500 mbar
Grado de viscosidad 1000 mm 2/s
Garantía 1 año