Learn More
BRAND™ Dispensadores para bocas de frasco Seripettor™
Aptos para su uso con bases, tampones, soluciones acuosas de sustancias orgánicas e inorgánicas, ácidos no oxidantes diluidos y numerosos disolventes polares. El diseño compacto y de perfil bajo ofrece estabilidad para facilitar el funcionamiento con una mano y se ajusta a la mayoría de frascos de reactivo comunes con los adaptadores incluidos.
Marca: BRAND™ 4720140
168.99 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Includes: Dos cartuchos de dispensación, tubo de descarga, tubo de carga, dos adaptadores de rosca de polipropileno (45/33 y 45/38) y manual de funcionamiento
Description
Aptos para su uso con bases, como amoníaco e hidróxido sódico; tampones; soluciones acuosas de sustancias orgánicas e inorgánicas; ácidos no oxidantes diluidos y numerosos disolventes polares.
- La trayectoria de líquido consta de materiales como polietileno, polipropileno y EPDM (etileno-propileno-dieno-caucho)
- Exactitud a escala completa de ≤±1,2 % y reproducibilidad de ≤0,2 %
- Se adaptan a los frascos de reactivos más utilizados con los adaptadores incluidos
- El diseño compacto y de perfil bajo ofrece estabilidad para facilitar el funcionamiento con una mano
- Con un ajuste de volumen claro y sencillo para ofrecer exactitud y un tubo de descarga con soporte y resistente para permitir un funcionamiento seguro
- Sin piezas de vidrio frágiles que se pueden romper
- El cartucho de cilindro/pistón sustituible tiene una junta de limpieza para que se pueda renovar
Este dispensador no está diseñado para su uso con líquidos de centelleo; disolventes no polares, como el xileno y la mayoría de sustitutos del xileno; o ácidos fuertes, oxidantes o concentrados. Para estos líquidos, elija el dispensador Dispensette™ correspondiente.
Order Info
La unidad se desmonta en segundos para una fácil limpieza y mantenimiento.El pistón y el cilindro reemplazables están permanentemente conectados como un módulo de cartucho para mayor seguridad.Si el pistón, el cilindro o el cierre resultan dañados, solo tiene que sustituir el cartucho en segundos y sin herramientas.
Specifications
≤±1,2 % | |
Hasta 2,2 g/cm3 | |
Tubo de descarga, tubo de llenado telescópico, cartucho de dispensación de repuesto, adaptadores de polipropileno de rosca de 45/33 mm y 45/38 mm, manual de funcionamiento | |
500 mbar | |
De 59° a 104 °F | |
150 mm 2/s |
Dispensador para parte superior de frascos Seripettor | |
De 1 a 10 ml | |
0,2 ml | |
≤0,2% | |
De 15 °C a 40 °C | |
1 año |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Special Offers
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
11Hours
13Minutes
20Seconds
22 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
28Hours
13Minutes
20Seconds
22
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.