Learn More
VACUUBRAND™ Kit de servicio para bombas de vacío MV10 y MD12
Marca: VACUUBRAND™ 20696868
199.50 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Bomba de vacío MV10 y MD12 | |
Kit de servicio |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
VACUUBRAND™ Kit de servicio para bombas de vacío MV10 y MD12 > Para bombas de vacío MV10 y MD12
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido