Learn More
VACUUBRAND™ Kits de servicio para bombas y sistemas de química de la serie NT
Kits de servicio para bombas de diseño químico de la serie VACUUBRAND NT.
Marca: VACUUBRAND™ 20696870
381.01 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los juegos incluyen diafragmas, válvulas y anillos de sellado adecuados (si procede)
- Llave no incluida.
Especificaciones
MD 4C NT VARIO, PC3003 VARIO, PC3004 VARIO | |
Kit de servicio |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
VACUUBRAND™ Kits de servicio para bombas y sistemas de química de la serie NT > Para MD4C NT VARIO, PC3003 VARIO, PC3004 VARIO
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido