Learn More
BRAND™ Micropipeta multicanal Transferpette™ S
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. Supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty.
Marca:  BRAND™ 703710
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10406333
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: Shelf/rack mount, box of pipette tips with two refills, set of replacement V-rings, certificate of performance and comprehensive operating manual
Descripción
Descripción
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. BrandTech™ Transferpette™ S Multichannel Pipet is supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty. Patented individually removable/replaceable tip cones provide easy in-lab cleaning.
El dispositivo cuenta con un ajuste de volumen con una sola mano con freno para el ajuste seguro.
  • Con diseño de control con botón central
  • Longitud de recorrido corta de los pistones de 12.5 mm
  • Anillos en V para el montaje y la expulsión de puntas de baja fuerza
  • Pantalla de volumen de cuatro dígitos
  • Ligero
  • Conos de punta patentados extraíbles/reemplazables individualmente
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C (20 minutos)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±0,8%
8
Pipeta
Digital
12.5 mm
241.3 x 142.8 x 123.8 mm (9.5 x 5.62 x 4.87 pulg)
241.3 mm
142.8 mm
123.8 mm
Autoclavable
Transferpette™ S
De 20 to 200 μl
Montaje en gradilla/estante, caja de puntas de pipeta con dos recargas, juego de anillos en V de repuesto, certificado de rendimiento y manual completo de funcionamiento
1 año
9.5 pulg
5.62 pulg
4.87 pulg
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Micropipeta multicanal Transferpette™ S > Vol.: 20 to 200μL; 8 channel pipet