Learn More
BRAND™ Micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S
Ofrece un alto grado de exactitud, precisión, máxima versatilidad y rendimiento fiable gracias a la tecnología Easy Calibration™. La micropipeta ajustable monocanal BrandTrade; Transferpette™ S ofrece un funcionamiento sencillo con una sola mano con freno ajustable para proteger frente a cambios de volumen accidentales.
Marca:  BRAND™ 704784
Detalles adicionales : Peso : 0.33660kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10054052
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
La micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S ofrece una construcción sólida pero ligera, funcionamiento sencillo con una sola mano y un alto grado de exactitud y precisión con la tecnología Easy Calibration™ para proporcionar una fiabilidad muy duradera. El modelo monocanal está disponible en los modelos de volumen fijo y digitales, en intervalos de volumen de 0.1 μl a 10ml.
  • Botón de pipeteo centralizado con longitud de carrera optimizada
  • Freno ajustable para fijar el intervalo de volumen
  • Pantalla de volumen de cuatro dígitos visibles
  • Compatible con puntas universales (0.1-1 μl requiere puntas nano-cap)
  • Esterilizables en autoclave de forma repetida a 121 °C/250 °F(20 minutos)
Especificaciones
Especificaciones
± 0.6 %
Punta de 1 a 10 ml
1 to 10 mL Tip
1
Pipeta monocanal
Digital
Aplicaciones exigentes de laboratorio
Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
3 años
CE, IVD
D-10000
Transferpette™ S
De 1000 a 10,000 μl
Curvo
Punta de 1 a 10 ml
10 μl
Certificados
Ver productos accesorios