Learn More
BRAND™ Micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 1 μl
De 0,1 a 2,5 μl
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 1000 to 10.000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
De 500 to 5000 μl
Puntas compatibles:
De 0.1 a 20 μl, de 0.5 a 20 μl, de 1 a 50 μl, de 0.5 a 10 μl y de 1 a 20 μl
Punta Nano-cap™ de 0.1 a 20 μl, ultra micropunta de 0.5 a 20 μl, punta Nano-cap™ de 0.1 a 1 μl, punta de 0.5 a 10 μl
Punta de 0.1 a 20 μl y de 0.1 a 1 μl Nano-cap™
Punta de 0.5 a 5 ml
Punta de 1 a 10 ml
Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl
Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl
Punta de 50 a 1000 μl, punta de 50 a 1250 μl, punta de 50 a 1000 μl
Incrementos:
0.001 μl
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,05 μl
0,1 μl
0,2 μl
1μL
5 μl
10μL
Incluye:
Certificado de rendimiento, manual de funcionamiento, montaje en estante y garantía de tres años.
Certificado de rendimiento, manual de instrucciones, montaje en estantería y garantía de tres años.
Montaje en estante y gradilla, manual de instrucciones
Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
La micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S ofrece una construcción sólida pero ligera, funcionamiento sencillo con una sola mano y un alto grado de exactitud y precisión con la tecnología Easy Calibration™ para proporcionar una fiabilidad muy duradera. El modelo monocanal está disponible en los modelos de volumen fijo y digitales, en intervalos de volumen de 0.1 μl a 10ml.
- Botón de pipeteo centralizado con longitud de carrera optimizada
- Freno ajustable para fijar el intervalo de volumen
- Pantalla de volumen de cuatro dígitos visibles
- Compatible con puntas universales (0.1-1 μl requiere puntas nano-cap)
- Esterilizables en autoclave de forma repetida a 121 °C/250 °F(20 minutos)
Garantía
Garantía de tres años
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,8% |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
| Puntas compatibles | Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 2 μL to 20 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip |
| Modelo | D-20 |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Transferpette™ S |
| Tipo | Pipeta monocanal |
| Volumen (métrico) | De 2 to 20 μl |
| Mostrar más |