Learn More
BRAND™ Micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S
Código de producto. 10218252 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 1 μl
De 0,1 a 2,5 μl
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 1000 to 10.000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
De 500 to 5000 μl
Puntas compatibles:
De 0.1 a 20 μl, de 0.5 a 20 μl, de 1 a 50 μl, de 0.5 a 10 μl y de 1 a 20 μl
Punta Nano-cap™ de 0.1 a 20 μl, ultra micropunta de 0.5 a 20 μl, punta Nano-cap™ de 0.1 a 1 μl, punta de 0.5 a 10 μl
Punta de 0.1 a 20 μl y de 0.1 a 1 μl Nano-cap™
Punta de 0.5 a 5 ml
Punta de 1 a 10 ml
Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl
Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl
Punta de 50 a 1000 μl, punta de 50 a 1250 μl, punta de 50 a 1000 μl
Incrementos:
0.001 μl
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,05 μl
0,1 μl
0,2 μl
1μL
5 μl
10μL
Incluye:
Certificado de rendimiento, manual de funcionamiento, montaje en estante y garantía de tres años.
Certificado de rendimiento, manual de instrucciones, montaje en estantería y garantía de tres años.
Montaje en estante y gradilla, manual de instrucciones
Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10218252
Marca: BRAND™ 704774
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Ofrece un alto grado de exactitud, precisión, máxima versatilidad y rendimiento fiable gracias a la tecnología Easy Calibration™. La micropipeta ajustable monocanal BrandTrade; Transferpette™ S ofrece un funcionamiento sencillo con una sola mano con freno ajustable para proteger frente a cambios de volumen accidentales.
La micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S ofrece una construcción sólida pero ligera, funcionamiento sencillo con una sola mano y un alto grado de exactitud y precisión con la tecnología Easy Calibration™ para proporcionar una fiabilidad muy duradera. El modelo monocanal está disponible en los modelos de volumen fijo y digitales, en intervalos de volumen de 0.1 μl a 10ml.
  • Botón de pipeteo centralizado con longitud de carrera optimizada
  • Freno ajustable para fijar el intervalo de volumen
  • Pantalla de volumen de cuatro dígitos visibles
  • Compatible con puntas universales (0.1-1 μl requiere puntas nano-cap)
  • Esterilizables en autoclave de forma repetida a 121 °C/250 °F(20 minutos)
Garantía
Garantía de tres años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,6%
Certificaciones/conformidad CE, IVD
Puntas compatibles Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 2 μL to 20 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip
Modelo D-100
Número de canales 1
Línea de productos Transferpette™ S
Tipo Pipeta monocanal
Volumen (métrico) De 10 to 100 μl
Pantalla Digital
Estilo de dedo Curvo
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones exigentes de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl
Incluye Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Incrementos 0,1 μl
Garantía 3 años