Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta Transferpettor™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 5 mL
De 100 a 500 μl
De 2 a 10 ml
De 200 to 1000 μl
Longitud (imperial):
6,14 in
6,2 in
Longitud (métrico):
15,6 cm
16 cm
Color:
Amarillo
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Fabricadas con polietileno
- Puntas de pipeta de desplazamiento positivo reutilizables
- Compatible con pipetas de desplazamiento positivo de transferpettor BrandTech
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con | Transferpette/Transferpette S |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 1 a 5 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Transferpette™ |
| Longitud (imperial) | 6,2 in |
| Longitud (métrico) | 16 cm |