Learn More
VACUUBRAND™ Minired VACUU·LAN
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Proporciona una distribución del vacío desde una bomba de vacío de un solo diafragma (no incluida) a tres puertos de vacío con control de flujo independiente
- Las válvulas de retención integradas aíslan a las aplicaciones entre sí para protegerlas de las fluctuaciones de línea y de la contaminación cruzada resultante
- La trayectoria de flujo está compuesta de fluoropolímeros y otros materiales resistentes a la corrosión, lo que la hace adecuada para su uso en la mayoría de las aplicaciones de laboratorio estándares
- Se suministra con varillas de soporte instaladas para facilitar el montaje en bastidores de soporte o soportes de laboratorio; alternativamente, se puede montar en pared
- Puede suministrar vacío dependiente de la fuente de hasta 2 mbar (1,5 torr) a los puertos de vacío de sobremesa
Specifications
Specifications
| Diámetro exterior (métrico) | 6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Evita la contaminación cruzada |
| Para utilizar con | Bombas de vacío de diafragma de tamaño de sobremesa |
| Incluye | Varillas de soporte instaladas |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | De 80 °C (gas) a 40 °C (ambiente) |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | De 176° (gas) a 104 °F (ambiente) |
| Longitud global (imperial) | 25,8 in |
| Longitud global (métrico) | 655 mm |
| Anchura total (imperial) | 3,9 in |
| Anchura global (métrico) | 98 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction