Learn More
VACUUBRAND™ Indicadores de vacío de presión absoluta
Sustituyen los indicadores con dial y McLeod frágiles.
Marca:  VACUUBRAND™ 682902
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10602232
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: Indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento
Descripción
Descripción
Las pantallas combinan una indicación digital para la precisión y una analógica para la tendencia.
  • Unidades seleccionables por el usuario: Torr, mbar o hectoPascal (hPa)
  • Todos los modelos se pueden calibrar para ISO 9000/GLP
  • Con transductores capacitivos para mediciones independientes del gas
  • Los transductores están fabricados con cerámica de alúmina con una excelente resistencia a la corrosión y gran estabilidad a largo plazo
  • DVR2 funciona con la batería de litio incluida de 9 V con temporizador de reposo ajustable, y es adecuado para sistemas de vacío central, bombas de vacío de diafragma y aspiradores
  • Dimensiones de DVR2: 6.5 de L × 11.5 de An × 11.5de Al cm (2.5 × 4.5 × 4.5 pulg)
  • DCP3000 + VSK3000 se enchufa a una toma de pared estándar de 115 V, mide hasta 0.1 Torr/mbar/hPa y tiene una salida RS-232
Información de órdenes
Las unidades DCP3000 pueden equiparse con cabezales de medición adicionales para controlar múltiples aplicaciones, o aumentar la precisión en la atmósfera hasta un intervalo de 10 a 3. Consulte a su representante de Fisher Scientific™ para obtener información sobre el pedido.
Servicio Técnico
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CE
Aplicaciones en laboratorios de uso general
4,5 in
Batería de litio de 9 V con temporizador, indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento
6.3 cm
4.5 in.
Límite superior de medición: 1080 mbar/810 Torr; límite inferior de medición: 1 mbar/1 Torr
6.3 x 11.5 x 11.5 cm (2.5 x 4.5 x 4.5 pulg)
Sistemas de vacío, aspiradores y bombas de vacío de diafragma
11.5 cm
2.5 in.
De -10 °C a +40 °C
11.5 cm
Indicador de vacío de presión absoluta
Certificados
Ver productos accesorios