Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de vacío con diafragma de aluminio-FKM VACUUBRAND™ MD4 NT VARIO™
4887.84€
Especificaciones
Vacío máx. | 0,75 torr |
---|---|
temp. | CVC 3000 |
Caballos de fuerza | 0,77 hp |
Incluye | Manual |
Velocidad motor | De 30 a 2400 r. p. m. |
Código de producto | Marca | Amperaje | Frecuencia | Tipo de tapón | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Amperaje | Frecuencia | Tipo de tapón | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11878561
|
VACUUBRAND™
20736300 |
3 A | 50/60 Hz | CEE | 200/230 V | N/A | |||
Descripción
- Three-stage diaphragm pumps
- Vacuum pressure: 1 mbar
- Whisper quiet, ultra-low vibration operation, high leak tightness
- Flexible fabric-reinforced double diaphragm for extended operating life
- Contamination-free pumping and evacuation
- High flow rate even near ultimate vacuum
- Long diaphragm life
- Maintenance-free drive system for low lifetime costs
Especificaciones
0,75 torr | |
0,77 hp | |
De 30 a 2400 r. p. m. | |
MD 4 NT VARIO | |
De -10 °C a +60 °C | |
18,5 kg | |
40 °C | |
CFM 3.4 | |
9,64 in | |
12,79 in | |
9,25 in | |
Bomba de diafragma | |
4 | |
Sin aceite | |
16 psi |
CVC 3000 | |
Manual | |
ETFE (cabezal de bomba), PTFE (diafragma), PTFE (tubos), FFKM (válvula), aleación de aluminio (carcasa) | |
45 dB(A) | |
41 lb | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
243,84 mm | |
325,12 mm | |
236,22 mm | |
IP20 | |
50 °F | |
3 |