Learn More
VACUUBRAND™ Bombas de vacío compactas VACUUBRAND™ ME1 y ME1C
Bombas compactas para filtración y SPE
Marca: VACUUBRAND™ 20721100
1011.75 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.10200kg
Descripción
Estas bombas de diafragma compactas ofrecen una solución de alto rendimiento fácil de usar — son ideales para filtraciones individuales y múltiples y extracción de fase sólida. Ambos modelos cuentan con válvulas y diafragma de PTFE resistente para una mayor resistencia química. El ME1C dispone de una trayectoria completa de fluoropolímero para gestionar vapores ácidos y más agresivos; el ME1 tiene cabezales de aluminio.
- Su formato pequeño ahorra un valioso espacio sobre la mesa
- Muy silencioso para minimizar el ruido de fondo en el laboratorio
- Larga vida útil del diafragma, que reduce la inactividad relacionada con el mantenimiento
- El interruptor de alimentación montado en la parte superior simplifica el manejo
- Capacidad aire libre: 14 l/min
- Vacío máximo: 100 mbar
- El manómetro/válvula reguladora opcional ajusta el nivel de vacío
Especificaciones
0,05 hp | |
De 1500 a 1800 | |
230 V 50/60 Hz | |
ME 1C | |
CEE | |
11 lb | |
104 °F | |
10°C | |
Filtración y extracción en fase sólida (SPE) | |
5,7 in | |
9,7 in | |
4,76 in | |
IP40 |
0,6 A | |
Laboratorio de pruebas reconocido nacionalmente (NRTL) | |
Cubierta de inserto de carcasa reforzada de carbón con politetrafluoroetileno (PTFE), cubierta de cabezal de copolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE), disco de sujeción de diafragma de fibra de carbono con ETFE, diafragma de PTFE, válvulas de PTFE, entrada de PTFE, salida de PTFE | |
45 dB (A) | |
De -10 °C a +60 °C | |
5 kg | |
40 °C | |
14 l/min | |
50/60 Hz | |
14,5 cm | |
24,7 cm | |
Bomba de vacío | |
230 V |