Learn More
VACUUBRAND™ Sistema de vacío químico seco PC201 NT
Sistema de vacío VACUUBRAND PC 201 NT. 230 V, enchufe para Europa continental (CEE)
Brand: VACUUBRAND™ 20737000
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Vacío máximo de 1,5 torr
- potente capacidad de aire libre de 52 l por minuto
- Recuperación de disolventes integrada Adecuada para la mayoría de aplicaciones de evaporación de sobremesa
Specifications
1,1 torr (sin lastre de gas), 2,3 torr (con lastre de gas) | |
0,34 hp | |
Manual | |
Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV | |
PTFE (Cabezal de bomba) | |
45 dB(A) | |
De -10 °C a +60 °C | |
17,5 kg | |
40 °C | |
2/2,2 CFM | |
15,82 in | |
12,8 in | |
9,56 in | |
Bomba de diafragma | |
4 | |
50 °F | |
Sin aceite | |
16 psi |
Manómetro | |
3 A | |
De 150 a 1800 rpm | |
230 V 50/60 Hz | |
PC-201 NT | |
CEE | |
38,5 lb | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
401,32 mm | |
325,12 mm | |
243,84 mm | |
IP40 | |
Resistente a sustancias químicas | |
Hornos de secado en vacío | |
3 | |
230 V |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
VACUUBRAND™ Sistema de vacío químico seco PC201 NT > Enchufe CEE de 230 V
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction