Learn More
VACUUBRAND™ Terminal de aspiración VHCpro
Terminal de aspiración ligero y ergonómico
Marca: VACUUBRAND™ 20688061
167.23 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Esterilizable en autoclave a 121 °C y 2 barsv
- Listo para su uso con tubo de silicona flexible y flujo continuo de 2,5 m, adaptadores para pipetas graduadas, de aspiración y Pasteur, adaptador para puntas de pipeta, soporte de pared para posición de reposo y pinzas con superficie adhesiva para guiar perfectamente el tubo de succión por la cabina de bioseguridad
- Modo de aspiración permanente para flujo continuo
- El mecanismo del terminal VHCpro no está en contacto con líquidos contaminados y permite un funcionamiento fiable y sin fugas
Especificaciones
Terminal de aspiración VHCpro |
Título del producto
VACUUBRAND™ Terminal de aspiración VHCpro > Terminal de aspiración VHCpro
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido