Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ SAN Tall Form Graduated Cylinders, Class B
Código de producto. 15741996
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 15741996
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 65291
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These Class B VITLAB™ SAN Tall Form Graduated Cylinders feature molded graduations with ring marks at major increments for excellent readability.
  • Copolímero de estireno acrilonitrilo (SAN)
  • Clase B, según DIN 12681
  • La base hexagonal evita que ruede
Especificaciones
Tolerancia ±10 ml
Certificaciones/conformidad DIN 12681, ISO 6706
N.° por paquete 6 Pk.
Clase Clase B
Calibración Para el almacenamiento
Diámetro (métrico) 76 mm
Graduaciones 10 ml
Forma Redondo
Esterilidad No estéril
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 415 mm
Tipo Probeta graduada