Learn More
BRAND™ Tubos de 8 tiras de PCR
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Transparente
Verde
Tipo de producto:
Tira de tubos
Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras
Closure Included:
No
Volumen (métrico):
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 125
Descripción
Las tiras y placas de PCR blancas ofrecen resultados significativamente mejores en el análisis de señales de fluorescencia, con la cuantificación de ADN replicado correspondiente
- Sin ARNasa, ADNasa ni ADN
- Superficies lisas para optimizar la reproducción de la señal de fluorescencia
- Adecuados para su uso en termocicladores comunes
- Paredes extrafinas para conseguir una transferencia térmica óptima y unos ciclos más cortos
- Fabricados en las condiciones de sala limpia más actuales
- Coloreado con dióxido de titanio (TiO2) de manera uniforme
- Usar con tapones planos transparentes (14-380-824)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ADN, ARNasa ni ADNasa |
| Color del tapón | Transparente |
| Color | Blanco |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 125/pack |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores comunes para proporcionar la transferencia térmica óptima y unos ciclos más cortos en aplicaciones de PCR en tiempo real |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Material | Polipropileno |
| Sin ADNasa | Yes |
| Sin ARNasa | Yes |
| Mostrar más |