Learn More
Branson Ultrasonics™ Baño de limpieza de ultrasonidos de la serie CPXH
Equipe su laboratorio con un limpiador con calefacción, clásico en el sector, que ofrece la misma potencia de ultrasonidos incluso cuando cambian las condiciones de carga. Además, los limpiadores de ultrasonidos de sobremesa Branson de la serie CPXH ofrecen una construcción sólida además de un diseño de alta tecnología, y la proporcionarán años de uso fiable.
1215.00€ - 4135.00€
Especificaciones
Material | Carcasa de plástico, depósito de acero inoxidable |
---|---|
Temporizador | 90 min |
Frecuencia | 40 kHz |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza |
Garantía | 2 años |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13473609
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-138R |
CPX1800H-E | 1,9 L | 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in) | 230/240 V |
1215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13413619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-238R |
CPX2800H-E | 2,8 L | 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in) | 230/240 V |
1480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13453619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-338R |
CPX3800H-E | 5,7 L | 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in) | 230/240 V |
2195.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13493619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-538R |
CPX5800H-E | 9,5 L | 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in) | 230/240 V |
2600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13443629
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-838R |
CPX8800H-E | 20,8 L | 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in) | 230/240 V |
4135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Equipe su laboratorio con un limpiador con calefacción, clásico en el sector, que ofrece la misma potencia de ultrasonidos incluso cuando cambian las condiciones de carga.Además, los limpiadores de ultrasonidos de sobremesa Branson de la serie CPXH ofrecen una construcción sólida además de un diseño de alta tecnología, y la proporcionarán años de uso fiable.
Su tecnología avanzada con funciones programables, funcionamiento digital con funciones de seguimiento de alimentación para ajustar para cargas ligeras o pesadas, control de potencia alta/baja, desgasificación y modo de reposo convierten al CPXH en una solución extremadamente versátil.- La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación uniforme a lo largo del depósito
- Transductores industriales resistentes de 40 kHz
- Temporizador digital de 99 min con funcionamiento ultrasónico continuo
- Se puede calentar hasta 69 °C/156.2 °F y configurarse para Fahrenheit o Celsius
- El seguimiento de potencia ultrasónica devuelve inmediatamente la frecuencia del depósito a su punto óptimo
- Los circuitos de control realizan un seguimiento activo de la frecuencia operativa del limpiador
- Ofrece cavitación firme y una actividad constante en el limpiador
- La desgasificación y el acondicionamiento de la solución se pueden configurar para 99 minutos
- Cuerpo de plástico, resistente a productos químicos
- Drenajes de vertido incorporados en algunos modelos
- Los periodos de tiempo de desgasificación ampliados permiten aplicaciones adicionales a la limpieza, como la preparación de muestras, que incluye desgasificación de líquidos, mezcla y homogenización, disolución de sólidos, lisis celular y dispersión de partículas
- La funcionalidad programable permite al usuario elegir el punto de ajuste de temperatura en el que se iniciarán los periodos de tiempo de desgasificación y ultrasónicos
- Resultados reproducibles
- Activación ultrasónica automática (el ciclo ultrasónico comienza una vez que se alcanza la temperatura del punto de ajuste)
- El control de potencia alta/baja permite al usuario reducir la amplitud de la energía acústica en el limpiador (100 % de potencia en el depósito para aplicaciones normales, 70 % de potencia para aplicaciones delicadas)
- Incluye un modo de reposo para ahorrar energía.–'“” Cuando se completa un ciclo y no se toca ninguna tecla de control durante 15 minutos, la unidad pasa al modo de reposo. Si se toca cualquier tecla en el controlador, la unidad vuelve a activarse
- Indicador de alarma de seguridad de alta temperatura
- El usuario puede acceder a la calibración de la temperatura por el panel delantero
- Los controles están situados por encima y por detrás del depósito de limpieza en un panel de torre de control de fácil acceso y se elevan por encima del depósito para evitar daños de las soluciones de limpieza
Especificaciones
Carcasa de plástico, depósito de acero inoxidable | |
40 kHz | |
2 años |
90 min | |
Limpieza |