Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos, cubiertas
Para usar con baños de limpieza Bransonic
Marca: Branson Ultrasonics™ 100-032-510
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
For use with Bransonic cleaning baths
- Tapa de acero inoxidable
Especificaciones
Cubierta del depósito | |
Baño ultrasónico, modelo 5800 | |
Ayuda a colocar los vasos de precipitados de forma segura en el baño | |
Plástico |