Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos Bransonic™, bandejas perforadas
Código de producto. 10244584
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,27 L
3,4 L
6,8 L
11,4 L
25 L
Para utilizar con (equipo):
Baño ultrasónico, modelo 1800
Baño ultrasónico, modelo 2800
Baño ultrasónico, modelo 3800
Baño ultrasónico, modelo 5800
Baño ultrasónico, modelo 8800
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
10244584 11,4 L Baño ultrasónico, modelo 5800 cada uno
10745735 6,8 L Baño ultrasónico, modelo 3800 cada uno
10796295 2,27 L Baño ultrasónico, modelo 1800 cada uno
10644175 3,4 L Baño ultrasónico, modelo 2800 cada uno
10633605 25 L Baño ultrasónico, modelo 8800 1 PCS
5 options
Código de producto. 10244584
Marca: Branson Ultrasonics™ 100410166
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con baños de ultrasonidos Branson
  • Accesorios para sistema de sobremesa ultrasónico
Especificaciones
Tipo Bandeja perforada
Capacidad (métrico) 11,4 L
Capacidad (imperial) 2,5 gal
Para utilizar con (equipo) Baño ultrasónico, modelo 5800
Material Acero inoxidable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,2 x 24,1 x 15,2 cm