Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropuntas para Sonifiers SLPe, SLPt, 150E y 150T.
Diseñada para procesar muestras en los recipientes de diámetro más pequeño.
Marca:  Branson Ultrasonics™ 1091221066
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11715978
  • 749.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Puede gestionar volúmenes de hasta 100 ml
  • Longitud útil: 4 in
  • Carcasa insonorizada
Información de órdenes
0.125 in. microtip is provided with the 150 watt units
Especificaciones
Especificaciones
Micropunta SLP
3 ml o menos
0,22 cm
10,16 cm
Sonifier™ SLPe, SLPt, 150E y 150T
1 mL
0,09 pulg
4 pulg
Ideal para procesar muestras en los recipientes de diámetro más pequeño