Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropuntas para Sonifiers SLPe, SLPt, 150E y 150T.
Diseñada para procesar muestras en los recipientes de diámetro más pequeño.
Marca: Branson Ultrasonics™ 109-122-1065
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Can handle volumes up to 100mL
- Working length: 4 in.
- Sound proof enclosure
Información de órdenes
0.125 in. microtip is provided with the 150 watt units
Especificaciones
SLP Microtip | |
0.12 in. | |
4 in. | |
Ideal para procesar muestras en los recipientes de diámetro más pequeño |
3 to 10 mL | |
0.32 cm | |
10.16 cm | |
Sonifier™ SLPe, SLPt, 150E y 150T |