Descripción
- Elija un indicador para mediciones de % de HR solamente, de % de HR y °>F o de % de HR, °>F y °>C
- Todos los modelos tienen un sensor HR de celulosa que mide la humedad relativa de 0 a 100 % HR
- Los termohigrómetros cuentan con un sensor de temperatura bimetálico
- Los modelos 03310-20 y 03310-40 incluyen un certificado de prueba que garantiza la conformidad a las especificaciones indicadas
- Todos los indicadores tienen una carcasa sólida de latón, 5 una cara de vidrio de 12,7 cm de diámetro y orificios pretaladrados para montaje en pared
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (imperial) | 1,5 in |
| Tamaño del selector (imperial) | 6 pulg |
| Material | Latón |
| Modelo | Indicador de carcasa de latón Cole-Parmer, % HR y °F/°C |
| Resolución | 2 % de HR, 2 °C |
| Tipo de producto | Indicador de carcasa de latón |
| Intervalo de temperatura (imperial) | de - 10 °F a 170 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -12 °C a +76 °C |
| Exactitud | ±3 % de humedad relativa; ±1 % de temperautra |