Learn More
Lámina de latón, aleación 260, 1,3 mm de grosor, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7059744
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15482217 150 x 150 mm cada uno
15492217 300 x 300 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15482217
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045234.GT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brass foil, Alloy 260
Nombre de nota 1.3mm (0.05 in.) thick
Cantidad 150 x 150 mm
Olor Odorless
Formulario Papel de aluminio
Número MDL MFCD00171255