Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Silium
Gafas de seguridad diseñadas para combinar tecnología, ergonomía y estilo. Las gafas de seguridad Silium vienen con lentes antiarañazos/antivaho.
Marca: Bollé Safety SILPSI
114.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23287" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.51300kg
Descripción
- Montura ligera de metal (latón).
- Varillas flexibles al 160 %.
- Varillas TIPGRIP antideslizantes.
- Puente antideslizante ajustable.
- Revestimiento antiarañazos.
- Revestimiento antivaho.
- Disponibles en lentes transparentes (SILPSI) o ahumadas (SILPSF).
- Materiales antiestáticos.
- Calidad óptica adecuada para el trabajo continuo.
- Las lentes y la montura resisten una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s.
- Las lentes y la montura protegen contra partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc. (máxima protección para gafas).
- Certificado de norma europea CE disponible.
Especificaciones
Antivaho, Resistente a los arañazos | |
Transparente, Ahumado | |
1 unidad | |
Latón |
Certificado de norma europea CE disponible. | |
Gafas de seguridad | |
Policarbonato |