Learn More
Buerkle™ Cilindro de inmersión de latón
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
Altura (métrico):
300 mm
450 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La parte superior atornillada facilita la limpieza
- Peso alto para un descenso rápido
- Mango robusto
- Solicite el cable de descenso adecuado al mismo tiempo
- Probado para su uso en la zona 0 de protección ex
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | Latón niquelado |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Muestreador de líquidos |
| Incluye | Cilindro de inmersión |
| Material del cierre | Latón niquelado |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Desechables | No |
| Color | Plata |
| Certificaciones/conformidad | DIN, grupos de explosión IIA, IIB e IIC, para uso en zona 0 y 1 |
| Mostrar más |