Learn More
Buerkle™ Cilindro de inmersión de latón
Código de producto. 16595200 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
Altura (métrico):
300 mm
450 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16595200
Marca: Buerkle™ 53657500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cilindro de inmersión de latón Buerkle™ para el muestreo de líquidos está completamente hecho de materiales no-productores de chispas, niquelado.
  • La parte superior atornillada facilita la limpieza
  • Peso alto para un descenso rápido
  • Mango robusto
  • Solicite el cable de descenso adecuado al mismo tiempo
  • Probado para su uso en la zona 0 de protección ex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material Latón niquelado
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Muestreo de líquidos
Incluye Cilindro de inmersión
Material del cierre Latón niquelado
Capacidad (métrico) 500 ml
Desechables No
Color Plata
Para utilizar con (aplicación) Muestreo puntual, muestras de todas las capas y muestreo inferior
Diámetro exterior (imperial) 2,95 in
Diámetro exterior (métrico) 75 mm
Altura (métrico) 300 mm