Learn More
BRCA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
141.00€ - 413.00€
Especificaciones
Antígeno | BRCA2 |
---|---|
Concentración | 0.5 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17783584
|
Invitrogen
PA5122190 |
20 μL |
141.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17773584
|
Invitrogen
PA5122189 |
100 μL |
413.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Breast Cancer Type 2 susceptibility protein (BRCA2) is a tumor-suppressor protein reported to be involved in double-strand break repair, homologous recombination and S-phase checkpoint activation.Especificaciones
BRCA2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P51587 | |
675 | |
Lys2308-His2537 (Accession P51587), with N-terminal His Tag | |
Primary | |
-20°C | |
BRCA2 |
0.5 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300 | |
brca 2; BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 2; BRCA2; brca-2; BRCA2 DNA repair associated; BRCA2, DNA repair associated; BRCC2; breast and ovarian cancer susceptibility gene, early onset; breast and ovarian cancer susceptibility protein 2; breast cancer 2; breast cancer 2 tumor suppressor; breast cancer 2, early onset; breast cancer 2, mutation 1, University of Wisconsin-Madison; breast cancer susceptibility protein 2; breast cancer type 2 susceptibility protein; Breast cancer type 2 susceptibility protein homolog; BROVCA2; FACD; FAD; FAD1; FANCB; FANCD; FANCD1; Fanconi anemia group D1 protein; Fanconi anemia group D1 protein homolog; GLM3; mutant BRCA2; PNCA2; RAB163; RP11-298P3.4; XRCC11 | |
BRCA2 | |
IgG | |
Antigen affinity chromatography | |
Antibody |