missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brexpiprazole, MedChemExpress

Código de producto. 16411206
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16411206

Marca: Medchem Express HY15780

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Brexpiprazole (OPC-34712), an atypical orally active antipsychotic drug, is a partial agonist of human 5-HT1A and dopamine D2L receptor with Kis of 0.12 nM and 0.3 nM, respectively. Brexpiprazole is also a 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 0.47 nM. Brexpiprazole also shows potent antagonist activity at human noradrenergic α1B (Ki=0.17 nM) and α2C receptors (Ki=0.59 nM).

Brexpiprazole (OPC-34712), an atypical orally active antipsychotic drug, is a partial agonist of human 5-HT1A and dopamine D2L receptor with Kis of 0.12 nM and 0.3 nM, respectively. Brexpiprazole is also a 5-HT2A receptor antagonist with a Ki of 0.47 nM. Brexpiprazole also shows potent antagonist activity at human noradrenergic α1B (Ki=0.17 nM) and α2C receptors (Ki=0.59 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Brexpiprazole
CAS 913611-97-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27N3O2S
Cantidad 200 mg
Sinónimo OPC-34712
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (57.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(OCCCCN3CCN(C4=C(C=CS5)C5=CC=C4)CC3)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 433.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.57
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado