Learn More
Briciclib, MedChemExpress
Código de producto. 16497038
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16497038
Marca: Medchem Express HY16366
MedChemExpress Briciclib (ON 014185) is a derivative of ON 013100, and has the potential in targeting eIF4E for solid cancers.
Briciclib (ON 014185) is a derivative of ON 013100, and has the potential in targeting eIF4E for solid cancers.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Briciclib
CAS 865783-99-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23O10PS
Cantidad 10 mg
Sinónimo ON 014185
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (65.34 mM)
SMILES O=S(CC1=CC(OP(O)(O)=O)=C(OC)C=C1)(/C=C/C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC)=O
Peso molecular (g/mol) 474.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.42
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.