Learn More
Hirschmann™ Bright Lined Counting Chambers
Descripción
- Double net ruling
- Bright lined
- With LOT number on packaging
- Labelled with: usable until, CE pursuant to IVD 98/79 EC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cámara de recuento (Burker) |
| Fondo (métrico) | 0.1 mm |
| Certificaciones/conformidad | CE conforme a IVD 98/79 CE |
| Incluye | 2 cubreobjetos para hemocitómetro |