Learn More
Hirschmann™ Bright Lined Counting Chambers
Código de producto. 10517831
Click to view available options
Tipo de producto:
Cámara de recuento (Burker)
Cámara de recuento (Fuch-Rosenthal)
Cámara de recuento (Neubauer)
Cámara de recuento (Thoma)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10517831
Marca: Hirschmann™ 8100205
Includes 2 haemocytometer glass covers.
  • Double net ruling
  • Bright lined
  • With LOT number on packaging
  • Labelled with: usable until, CE pursuant to IVD 98/79 EC
Especificaciones
Tipo de producto Cámara de recuento (Thoma)
Fondo (métrico) 0.1 mm
Certificaciones/conformidad CE conforme a IVD 98/79 CE
Incluye 2 cubreobjetos para hemocitómetro