Learn More
Hirschmann™ Bright Lined Counting Chambers
Includes 2 haemocytometer glass covers.
Marca:  Hirschmann™ 8100210
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10528961
  • 176.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Double net ruling
  • Bright lined
  • With LOT number on packaging
  • Labelled with: usable until, CE pursuant to IVD 98/79 EC
Especificaciones
Especificaciones
Counting Chamber (Fuch-Rosenthal)
0.2 mm
CE conforme a IVD 98/79 CE
2 cubreobjetos para hemocitómetro
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Bright Lined Counting Chambers > Type: Fuchs-Rosenthal