Learn More
Brij™ 35, solución con 30 % de p/v en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10798172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
10798172 1 L 1 litro
10265731 100 ml 100 ml
10318653 2,5 L 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10798172
Marca: Thermo Scientific Acros 329580010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9002-92-0 | C58H118O24
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brij™ 35
Color Incolora
CAS 9002-92-0, 7732-18-5
Forma física Sustancia gelatinosa a 25 °C
Densidad 1.0300g/mL
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.03
Fórmula molecular C58H118O24
Fórmula lineal C12H25(OCH2CH2)23OH
Número MDL MFCD00080891
Fieser 06,70
Índice Merck 15, 7675
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1199.56
Porcentaje de pureza 29 to 31%