Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-35 Surfact-Amps™ Detergent Solution
El detergente Brij-35 estabilizado se suministra como soluciones al 10 % y al 30 % para su uso en diversos métodos de proteínas, como lisis celular y HPLC.
185.00€ - 996.00€
Especificaciones
Descripción | Solución de detergente Surfact-Amps Brij-35 |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
Formulario | Mediciones |
Línea de productos | Brij™, Surfact-Amps™ |
Tipo de reactivo | Solución de detergente |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11841455
|
Thermo Scientific™
28316 |
Solución de detergente Surfact-Amps Brij-35 | 6 x 10 mL |
209.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13424269
|
Thermo Scientific™
85118 |
Solución de detergente Surfact-Amps Brij-35 | 500 ml |
996.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13414269
|
Thermo Scientific™
85117 |
Solución de detergente Surfact-Amps Brij-35 | 50 mL |
185.00€
50 ml |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Las soluciones de detergente Thermo Scientific™ Brij-35 son soluciones estabilizadas al 10 % y al 30 % de detergente Brij-35 para su uso en diversos métodos de proteínas.
Información adicional y pedidos en línea
Brij-35 es un surfactante no iónico de polioxietileno que se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular o como surfactante en varias aplicaciones de HPLC. El detergente se ofrece en dos formas: una solución de detergente Thermo Scientific Surfact-Amps™ (solución de alta pureza al 10 %) y una solución de grado estándar al 30 %.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps (10 % peso/volumen) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes sin diluir, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles de pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantiza su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos.
Características destacadas:
Brij-35: un detergente no iónico para uso en varios métodos de proteínas
Precisión: soluciones de detergente precisas al 10 % y al 30 % en agua ultrapura
Facilidad de uso: es fácil dispensar y diluir las soluciones para su uso
Propiedades del detergente:
- Peso molecular: 1225g
- Clase de detergente: No iónico
- Número de agregación: 40
- Peso molecular por micela: 49.000g
- Concentración micelar crítica (CMC): 0,09 mM (0,011 %, p/v)
- Punto de opacidad: >100 °C
- Dializable: No
Solución detergente Surfact-Amps (referencia 28316):
Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura
Facilidad de uso – es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
Excepcionalmente puro: menos de 1,0 μeq/ml peróxidos y carbonilos
Estable – envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Especificaciones
Solución de detergente Surfact-Amps Brij-35 | |
Mediciones | |
Solución de detergente |
Almacenar a temperatura ambiente | |
Brij™, Surfact-Amps™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.