Learn More
Thermo Scientific™ Agar Brilliance™ CampyCount
Identifique y cuente de forma exacta y eficaz Campylobacter jejuni y C. coli en muestras de aves con un sencillo lector de placas y placas cromogénicas.
27.30€
Especificaciones
Descripción | Agar Brilliance CampyCount |
---|---|
Formato | Monoplaca de 90 mm |
Tipo de producto | Agar |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Formato | Origen de fabricación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Origen de fabricación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12719080
|
Thermo Scientific™
PO1185A |
Monoplaca de 90 mm | Reino Unido |
27.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Cuente de forma exacta, específica y sencilla las bacterias Campylobacter jejuni y C. coli de aves y muestras relacionadas con el agar Thermo Scientific™ Brilliance™ CampyCount. El medio transparente, en el cual las bacterias Campylobacter producen colonias de color rojo oscuro diferenciadas, facilita considerablemente la identificación y el recuento en comparación con el agar con carbón o sangre tradicional. La transparencia del medio también permite el recuento mediante lectores de placas para una mayor eficacia.
Campylobacter es enzoótica en muchas poblaciones de aves y Campylobacter jejuni y Campylobacter coli son la causa de la mayoría de las infecciones. Dado que la legislación establece límites para el recuento de Campylobacter en aves, los productores de alimentos presionan a las compañías avícolas para que suministren carne con un bajo recuento de Campylobacter para reducir la infección humana.El agar Brilliance CampyCount ha sido validado y aprobado por MicroVal (según la norma ISO 16140: 2003) de acuerdo con el método de referencia ISO/TS 10272-2: 2006 para el recuento selectivo de especies de Campylobacter termotolerantes, en concreto C. jejuni y C. coli, en productos avícolas. En este estudio se incluyeron el kit Thermo Scientific O.B.I.S. Campy y la prueba de Campylobacter Thermo Scientific™ Oxoid™ Dryspot como métodos de confirmación alternativos a los descritos en el método de referencia ISO/TS 10272-2: 2006.
- Fácil lectura: el medio cromogénico produce colonias de color rojo oscuro sobre un fondo transparente
- Eficacia y exactitud: el medio transparente permite el recuento en lectores de placas
- Obtención rápida de resultados: el recuento de Campylobacter se confirma en tan solo 72 horas en combinación con O.B.I.S. Campy (ID0800) o el kit de prueba de Campylobacter Oxoid™ (DR0150)
- Listo para su uso: facilidad de uso de los medios preparados
Especificaciones
Agar Brilliance CampyCount | |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
10/paq. |
Exención de responsabilidad: No apto para uso diagnóstico in vitro.