Learn More
Thermo Scientific™ Salmonella Brilliance™
Click to view available options
Descripción:
Salmonella Brilliance
Cantidad:
10/paq.
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Identifique rápidamente especies de Salmonella con Salmonella Brilliance™ Thermo Scientific™, que incluye la tecnología patentada Inhibigen. Utilícelo junto con el caldo One Broth Salmonella para optimizar su flujo de trabajo y lograr unos resultados más rápidos en comparación con los métodos tradicionales.
El agar para Salmonella Brilliance proporciona un medio altamente selectivo y fácil de leer para la identificación provisional de Salmonella a partir de muestras de alimentos y ambientales.
El Inhibigen que contiene este medio se dirige específicamente a la Escherichia coli con compuestos adicionales añadidos para suprimir el crecimiento de organismos no objetivo. La diferenciación de la Salmonella se consigue gracias a la introducción de dos cromógenos que se dirigen a enzimas específicas: caprilato esterasa y ß-glucosidasa. El color producido depende de las enzimas que poseen los organismos.
La diferenciación es fácil con las colonias moradas de Salmonella y las colonias azules de organismos no objetivo.
Para obtener resultados más rápidos durante las pruebas con alimentos, utilice el caldo One Broth Salmonella (CM1091B) para obtener resultados en un plazo de dos días.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
El Inhibigen que contiene este medio se dirige específicamente a la Escherichia coli con compuestos adicionales añadidos para suprimir el crecimiento de organismos no objetivo. La diferenciación de la Salmonella se consigue gracias a la introducción de dos cromógenos que se dirigen a enzimas específicas: caprilato esterasa y ß-glucosidasa. El color producido depende de las enzimas que poseen los organismos.
La diferenciación es fácil con las colonias moradas de Salmonella y las colonias azules de organismos no objetivo.
Para obtener resultados más rápidos durante las pruebas con alimentos, utilice el caldo One Broth Salmonella (CM1091B) para obtener resultados en un plazo de dos días.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Color crema a rosa teñida, opaco |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Salmonella Brilliance |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 17 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |