Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul brillante G, puro Código de producto.: 10266390
Thermo Scientific Chemicals Azul brillante G, puro
Código de producto. 10266390 Tienda Thermo Scientific Productos
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10266390
Marca: Thermo Scientific Chemicals 191480050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6104-58-1
Fórmula molecular C47H48N3NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 854.025
Número MDL MFCD00078482
Clave InChI RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Acid Blue 90, Brilliant Blue G 250, C.I. 42655
PubChem CID 6328534
Nombre IUPAC Sodio;3-[[4-[(Z)-[4-(4-etoxianilina)fenil]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azanioiliden]-2-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden]metil]-N-etil-3-metilanilino]metil]benzenosulfonato
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Especificaciones
Absorbancia 425 (at lambda min.)
Nombre del producto químico o material Brilliant blue G
Punto de fusión >100.0°C
Índice de absorción 0.95 to 1.15
Contenido de tinte 60% min.
Beilstein 14, II, 450
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 608 to 618nm (in 50:50 IMS:H2O)
Formula Weight (peso de la fórmula) 854.02
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460334 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2024 Catalog Number191481000,191480050,191480250,191485000
Número de loteA0456222 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/09/2023 Catalog Number191481000,191480050,191480250,191485000
Número de loteA0454630 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number191481000,191480050,191480250,191485000
Número de loteA0454977 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number191481000,191480050,191480250,191485000
Número de loteA0439323 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2023 Catalog Number191481000,191480050,191480250,191485000
Nombre del producto
  • Brilliant Blue G-250
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Azul brillante G, puro >