Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul brillante G, puro
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Absorbancia | 425 (at lambda min.) |
Nombre del producto químico o material | Brilliant blue G |
Punto de fusión | >100.0°C |
Índice de absorción | 0.95 to 1.15 |
Contenido de tinte | 60% min. |
Beilstein | 14, II, 450 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Lambda máx | 608 to 618nm (in 50:50 IMS:H2O) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 854.02 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460334 | Certificado de análisis | 21/02/2024 | 191481000,191480050,191480250,191485000 |
A0456222 | Certificado de análisis | 08/09/2023 | 191481000,191480050,191480250,191485000 |
A0454630 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 191481000,191480050,191480250,191485000 |
A0454977 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 191481000,191480050,191480250,191485000 |
A0439323 | Certificado de análisis | 27/02/2023 | 191481000,191480050,191480250,191485000 |