Learn More
Tartrato de brimonidina, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brimonidine tartrate |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 70359-46-5 |
| Certificado de análisis | Available |
| Forma física | Polvo |
| Fórmula molecular | C15H16BrN5O6 |
| Número MDL | 07773072 |
| Color | De color blanco a amarillo claro a marrón claro |
| Punto de fusión | 207°C |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Brimonidine tartrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Brimonidine tartrate