Learn More
BRL 44408 maleate, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18065122
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective α2A antagonist
BRL 44408 maleate is a selective α2A-adrenoceptor antagonist (Ki = 1.7 nM and 144.5 nM at α2A and α2B-adrenergic receptors respectively). Increases hippocampal noradrenalin release following systemic administration.
CAS 681806-46-2
Fórmula molecular C17H21N3O4
Peso molecular (g/mol) 331.372
Clave InChI DDIQGSUEJOOQQQ-BTJKTKAUSA-N
Sinónimo brl-44408 maleate, brl 44408 maleate salt, 2-2h-1-methyl-1,3-dihydroisoindole methyl-4,5-dihydroimidazole maleate salt, brl-44408 maleate salt, brl 44408 maleate salt hplc, 2-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-ylmethyl-1-methyl-1,3-dihydroisoindole; maleic acid, 1h-isoindole, 2-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl methyl-2,3-dihydro-1-methyl-, 2z-2-butenedioate 1:1
PubChem CID 10382026
Nombre IUPAC (Z)-but-2-enedioic acid;2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-1-methyl-1,3-dihydroisoindole
SMILES CC1C2=CC=CC=C2CN1CC3=NCCN3.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRL 44408 maleate
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.37
Porcentaje de pureza >98%