Learn More
Usbeck™ Cuchara con espátula de acero inoxidable de base ancha
Código de producto. 10620483
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
180 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10620483 120 mm cada uno
10147391 210 mm cada uno
10483101 180 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10620483
Marca: Usbeck™ 3331
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle y transfiera sustancias fácilmente.La cuchara con espátula de acero inoxidable de base ancha Usbeck™ es ideal para la mezcla y la transferencia de sustancias.
  • Acero inoxidable
  • Ancho de cuchara de 29 mm
Especificaciones
Tipo de producto Spoon Spatula
Anchura (métrico) 23 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 120 mm