Learn More
Bromfenaco sódico, Thermo Scientific™
Código de producto. 17535565 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 17535565
Marca: Thermo Scientific Acros 468922500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 91714-93-1
Fórmula molecular C15H11BrNNaO3
Peso molecular (g/mol) 356.15
Número MDL MFCD03701673
Clave InChI HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC sodium 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl]acetate
SMILES [Na+].NC1=C(CC([O-])=O)C=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromfenac sodium
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Color De color amarillo a naranja