missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de bromuro-bromato, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Código de producto. 12990844 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12990844

Marca: Fisher Chemical VL 011 1000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bromide-bromate solution
Envase Frasco
Concentración 0.0167 M
Cantidad 1000 mL
Grado Farmacopea Europea farmacopea Referencia
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromide-bromate. 0.0167 M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3001000
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado