Learn More
Muestra de control de calidad de bromuro, estándar de aguas residuales, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
- Muestra de control de calidad de bromuro
- Muestra de control de calidad para el análisis de las aguas residuales
- Volumen de 15 ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromide QC Sample |
Nombre de nota | Yields up to 1L after dilution |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Cantidad | 2 mL |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio