Learn More
Solución de bromo, 1 M en ácido acético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3523380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
Código de producto. 10530364
Marca: Thermo Scientific Acros 388401000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine
Color Rojo
Nombre de nota 1M solution in acetic acid
CAS 7726-95-6, 64-19-7
Fórmula molecular Br
Fórmula lineal Br2
Número MDL MFCD00010896
Concentración 0.90 to 1.10M
Densidad 3.111
Índice Merck 15, 1401
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
Nombre IUPAC bromuro
Peso molecular (g/mol) 79.91
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.82
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 40°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine, 1M solution in acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.