Learn More
Bromo, +99,5 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11984071
Bromo, +99,5 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984071
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. 11984071
Marca: Thermo Scientific Acros 445875000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 58.7°C
Nombre del producto químico o material Bromine
Punto de fusión -7.2°C
Nombre de nota 1M Solution in trimethyl Phosphate
CAS 7726-95-6
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (Iodometry)
Fórmula molecular Br
Fórmula lineal Br2
Índice Merck 15,1401
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
Información de solubilidad Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concd hcl,aq solns of bromides,freely soluble in alcohol,ether,chcl3,ccl4,cs2
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
Nombre IUPAC bromo molecular
Peso molecular (g/mol) 79.91
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.82
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Gravedad específica 3.111
Densidad 3.1110g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2034021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number445875000,445871000
Número de lote2187882 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number445875000,445871000
Número de lote2065118 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number445875000,445871000
Número de lote2104249 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog Number445875000,445871000
Número de lote2233980 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog Number445875000,445871000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Bromo, +99,5 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >