Learn More
Bromo líquido, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400977
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
Código de producto. 15400977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000905.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Peso molecular (g/mol) 79.91
Número MDL MFCD00010896
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine
Forma física Líquido rojo a marrón
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Nombre IUPAC bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.81
Porcentaje de pureza 99.8%
Densidad 3.1g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .