Learn More
Ácido bromoacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Bromoacetic acid is used in organic synthesis and as an alkylating agent. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido bromoacético se utiliza en síntesis orgánica y como agente alquilante. También se utiliza como bioquímico para la investigación proteómica. Es una importante materia prima y un intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, colorantes y productos agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza y sensible a la luz y al aire. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromoacetic acid |
| Punto de fusión | 44°C to 49°C |
| Densidad | 1.93 |
| Punto de ebullición | 207°C to 209°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Pungent |
| Fórmula lineal | BrCH2CO2H |
| Cantidad | 1000 g |
| Número UN | UN3425 |
| Beilstein | 506167 |
| Mostrar más |